Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(4-Bromophenyl)methanesulphonyl chloride 95%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Bromobenzylsulphonyl chloride

451490050
ACRO451490050EA 274 EUR InStock
ACRO451490050
(4-Bromophenyl)methanesulphonyl chloride 95%
(4-Bromophenyl)methanesulphonyl chloride


Formule: C₇H₆BrClO₂S
MW: 269,5433 g/mol
Point de fusion: 116…118 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973454
Numéro CAS: 53531-69-4
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 121 °C
HPLC ≥94.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité