Acide perchlorique ∼70% dans l'eau, très pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
451770025
ACRO451770025EA 204 EUR InStock
ACRO451770025
Acide perchlorique ∼70% dans l'eau, très pur
Acide perchlorique
Formule: HClO₄
MW: 100.46 g/mol
Point d'ébullition: 203 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –18 °C
Densité: 1.66 g/cm³
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011325
Numéro CAS: 7601-90-3
ONU: 1873
ADR: 5.1 I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc15d8358229daccc96a56573b32589d2a21575&vid=3780c3029836d8b95181cdef71dc2669f7e2a797&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear solution
Color scale ≤10 APHA
Residue after ignition ≤0.003 %
Titration with NaOH 70 to 72 %
Chloride (Cl) ≤3 ppm
Sulfate (SO4) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité