Toluène, grade Technique
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Methylbenzene, Phenylmethane, FM approval
451970050
ACRO451970050EA 102 EUR InStock
ACRO451970050
Toluène, grade Technique
Toluène
Formule: C₆H₅CH₃
MW: 92,14 g/mol
Point d'ébullition: 110.6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –95 °C
Densité: 0.866 g/cm³
Point d'éclair: 4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008512
Numéro CAS: 108-88-3
ONU: 1294
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=73ada9ad1e894808b6c193cabc4babcfaf320a25&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Refractive index 1.4900 to 1.5030 (20°C, 589 nm)
Density 0.865 to 0.872 kg/l
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité