Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Boc-azetidine-3-ylmethanol 96%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

452090050
ACRO452090050EA 341 EUR InStock
ACRO452090050
1-Boc-azetidine-3-ylmethanol 96%
1-Boc-azetidine-3-ylmethanol


Formule: C₉H₁₇NO₃
Point de fusion: 50…53 °C
Point d'éclair: 117 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06656141
Numéro CAS: 142253-56-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white to yellow Crystals or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité