3-Fluoro-2-nitropyridine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
452450050
ACRO452450050EA 492 EUR InStock
ACRO452450050
3-Fluoro-2-nitropyridine 98%
3-Fluoro-2-nitropyridine
Formule: C₅H₃FN₂O₂
Point de fusion: 33…37 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114127
Numéro CAS: 54231-35-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33 to 37 °C
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité