5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzo[b]furan 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
452630010
ACRO452630010EA 140 EUR InStock
ACRO452630010
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzo[b]furan 97%
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzo[b]furan
Formule: C₁₄H₁₇BO₃
Point de fusion: 72…73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115374
Numéro CAS: 519054-55-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 74 °C
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité