Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 4-chloro-3-iodobenzoïque 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

452710050
ACRO452710050EA 241 EUR InStock
ACRO452710050
Acide 4-chloro-3-iodobenzoïque 97%
Acide 4-chloro-3-iodobenzoïque


Formule: C₇H₄ClIO₂
Point de fusion: 218…219.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079732
Numéro CAS: 42860-04-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité