Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Graphene, couche unique

Fournisseur: Thermo Scientific

453150010
ACRO453150010EA 300 EUR InStock
ACRO453150010
Graphene, couche unique
Graphene


Point de fusion: 3650 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00144065
Numéro CAS: 1034343-98-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Black Solid
Additional info lateral size: 0.5-5 µm
Surface area 650 to 750 m²/g
Oxygen (O) 7 to 7.5 %
Conductivity 500 to 700 S/m

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité