Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Graphene, nanoplaquettes 2-10 nm

Fournisseur: Thermo Scientific

453160500
ACRO453160500EA 276 EUR InStock
ACRO453160500
Graphene, nanoplaquettes 2-10 nm
Graphene


Point de fusion: 3650 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00144065
Numéro CAS: 1034343-98-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Grey to black Powder
Additional info Tensile strength: 5 Gpa
Particle size Diameter: approx. 5 µm
Specific surface area 20 to 40 m²/g
Conductivity 80000 S/m

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité