2-Chloro-4-méthylpyrimidine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
453340100
ACRO453340100EA 185 EUR InStock
ACRO453340100
2-Chloro-4-méthylpyrimidine 98%
2-Chloro-4-méthylpyrimidine
Formule: C₅H₅ClN₂
Point d'ébullition: 93…95 °C (17 mmHg)
Point de fusion: 51…56 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00054434
Numéro CAS: 13036-57-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white to light brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité