Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cadmium acétate, anhydre 98%, pur

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

454002500
ACRO454002500EA 128 EUR InStock
ACRO454002500
Cadmium acétate, anhydre 98%, pur
Cadmium acétate


Formule: (H₃CCOO)₂Cd
Point de fusion: 255…273 °C
Densité: 2,34 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012449
Numéro CAS: 543-90-8
ONU: 2570
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric ≥97.5 %
Loss on drying ≤0.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité