Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5,7-Dichloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine 95%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

454130010
ACRO454130010EA 410 EUR InStock
ACRO454130010
5,7-Dichloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine 95%
5,7-Dichloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine


Formule: C₆H₃Cl₂N₃
MW: 188,0141 g/mol
Point de fusion: 75…76.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08273918
Numéro CAS: 57489-77-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité