2-Methyl-5-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Methylpyridine-5-boronic acid pinacol ester, 6-Methylpyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-(6-Methyl-3-pyridyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 6-Methyl-3-pyridylboronic acid Pinacol ester
454390010
ACRO454390010EA 592 EUR InStock
ACRO454390010
2-Methyl-5-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
2-Methyl-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₈BNO₂
MW: 219,0878 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08669608
Numéro CAS: 610768-32-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Waxy solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité