2-Quinoxalinol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
454460250
ACRO454460250EA 52 EUR InStock
ACRO454460250
2-Quinoxalinol 98%
2-Quinoxalinol
Formule: C₈H₆N₂O
Point de fusion: 271…272 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006722
Numéro CAS: 1196-57-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 269 to 273 °C
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité