Isoquinoline-3-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
454490010
ACRO454490010EA 108 EUR InStock
ACRO454490010
Isoquinoline-3-carboxylic acid 97%
Isoquinoline-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₇NO₂
MW: 173,1681 g/mol
Point de fusion: –170…171.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075137
Numéro CAS: 6624-49-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10 %
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité