2,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
454780010
ACRO454780010EA 120 EUR InStock
ACRO454780010
2,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
2,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formule: C₅HCl₂F₃N₂
MW: 216,98 g/mol
Point d'ébullition: 48…50 °C (32 mmHg)
Densité: 1.609 g/cm³
Point d'éclair: 93 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD03426408
Numéro CAS: 3932-97-6
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to light brown Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité