1-Boc-4-(methylamino)piperidine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(Methylamino)piperidine, N1-BOC protected, tert-Butyl 4-(methylamino)piperidine-1-carboxylate
454800010
ACRO454800010EA 59.7 EUR InStock
ACRO454800010
1-Boc-4-(methylamino)piperidine 95%
1-Boc-4-(methylamino)piperidine
Formule: C₁₁H₂₂N₂O₂
MW: 214,3046 g/mol
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02259411
Numéro CAS: 147539-41-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité