2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
454810050
ACRO454810050EA 572 EUR InStock
ACRO454810050
2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine 97%
2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine
Formule: C₅H₈F₃N
MW: 139,12 g/mol
Point d'ébullition: 110…112 °C
Densité: 1.21 g/cm³
Point d'éclair: 26 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02663405
Numéro CAS: 109074-67-1
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to orange to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité