3-(Trifluoromethyl)piperidine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (±)-3-(Trifluoromethyl)piperidine
454820010
ACRO454820010EA 130 EUR InStock
ACRO454820010
3-(Trifluoromethyl)piperidine 98%
3-(Trifluoromethyl)piperidine
Formule: C₆H₁₀F₃N
MW: 153,15 g/mol
Point d'ébullition: 128…130 °C
Point d'éclair: 28 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02183561
Numéro CAS: 768-31-0
ONU: 1992
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité