Amikacin disulphate
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (S)-4-Amino-N-((1R,2S,3S,4R,5S)-5-amino-2-(((2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-4-(((2R,3R,4S,5S,6R)-6-(aminomethyl)-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-3-hydroxycyclohexyl)-2-hydroxybutanamide bis(sulphate)
455190050
ACRO455190050EA 97 EUR InStock
ACRO455190050
Amikacin disulphate
Amikacin disulphate
Formule: C₂₂H₄₃N₅O₁₃·2H₂SO₄
MW: 781,77 g/mol
Point de fusion: 220…230 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00167475
Numéro CAS: 39831-55-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤13 % (110°C, 3 h, 5 mm Hg)
pH 2 to 4 (1 % in water)
Titration with NaOH ≥87 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité