Clarithromycin 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-6-(((2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-14-ethyl-12,13-dihydroxy-4-(((2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-7-methoxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyloxacyclotetradecane-2,10-dione
455220010
ACRO455220010EA 270 EUR InStock
ACRO455220010
Clarithromycin 97%
Clarithromycin
Formule: C₃₈H₆₉NO₁₃
MW: 747,96 g/mol
Point de fusion: 222…231 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00865140
Numéro CAS: 81103-11-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 222 to 231 °C
Water ≤2 %
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation -87° to -97° (20 °C, 589 nm) (c=1,CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité