Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Minocycline hydrochloride 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

455330010
ACRO455330010EA 138 EUR InStock
ACRO455330010
Minocycline hydrochloride 97%
Minocycline hydrochloride


Formule: C₂₃H₂₇N₃O₇
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00083669
Numéro CAS: 13614-98-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to ochre Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10 %
HPLC ≥96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité