Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Teicoplanin

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Targocid, Teichomycin

455400010
ACRO455400010EA 517 EUR InStock
ACRO455400010
Teicoplanin
Teicoplanin


Formule: C₈₉H₉₉Cl₂N₉O₃₃
MW: 1893,701 g/mol
Point de fusion: 260 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD05664625
Numéro CAS: 61036-62-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤15 %
HPLC ≥80.0 % (teicoplanins A2 group)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité