Ceftriaxone disodium salt hemiheptahydrate
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Ceftriaxone sodium hydrate, Ceftriaxone sodium trihydrate, Ceftriaxone sodium salt hydrate, (6R,7R)-7-((Z)-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido)-3-(((2-methyl-5,6-dioxo-1,2,5,6-tetrahydro-1,2,4-triazin-3-yl)thio)methyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, disodium salt, hemiheptahydrate
455420050
ACRO455420050EA 64.5 EUR InStock
ACRO455420050
Ceftriaxone disodium salt hemiheptahydrate
Ceftriaxone disodium salt hemiheptahydrate
Formule: C₁₈H₁₈N₈O₇S₃
MW: 598,53 g/mol
Point de fusion: 236 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00941454
Numéro CAS: 104376-79-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10 %
HPLC ≥94 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité