2-Pyridinesulphonic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
455760050
ACRO455760050EA 91.5 EUR InStock
ACRO455760050
2-Pyridinesulphonic acid 97%
2-Pyridinesulphonic acid
Formule: C₅H₅NO₃S
Point de fusion: 244…249 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234080
Numéro CAS: 15103-48-7
ONU: 2585
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to tan Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 245 to 252 °C
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité