7-Azaindole-5-boronic acid pinacol ester 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 7-Azaindole-5-boronic Acid Pinacol Ester
455850010
ACRO455850010EA 201 EUR InStock
ACRO455850010
7-Azaindole-5-boronic acid pinacol ester 97%
7-Azaindole-5-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₇BN₂O₂
MW: 244,101 g/mol
Point de fusion: 243…245.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08060937
Numéro CAS: 754214-56-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 243 to 249 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité