2-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-4-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid, 2-Fluoro-4-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid, 2-Fluoro-4-methoxycarbonylphenylboronic acid
455870050
ACRO455870050EA 439 EUR InStock
ACRO455870050
2-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
2-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₈BFO₄
MW: 197,96 g/mol
Point de fusion: 127…129 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08436034
Numéro CAS: 603122-84-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité