1-Boc-piperidin-4-ylboronic acid pinacol ester 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: tert-Butyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)piperidine-1-carboxylate, Piperidine-4-boronic acid, pinacol ester, N-BOC protected
456050050
ACRO456050050EA 380 EUR InStock
ACRO456050050
1-Boc-piperidin-4-ylboronic acid pinacol ester 97%
1-Boc-piperidin-4-ylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₆H₃₀BNO₄
MW: 311,2247 g/mol
Point de fusion: 56.5…57 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09997792
Numéro CAS: 1048970-17-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 65 °C
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité