Capecitabine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 5'-Deoxy-5-fluoro-N4-[(pentyloxy)carbonyl]cytidine, Pentyl (1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-methyltetrahydrofuran-2-yl)-5-fluoro-2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-4-yl)carbamate
456241000
ACRO456241000EA 239 EUR InStock
ACRO456241000
Capecitabine 99%
Capecitabine
Formule: C₁₅H₂₂FN₃O₆
MW: 359,35 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00930626
Numéro CAS: 154361-50-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.3 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité