Paliperidone 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-9-hydroxy-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 9-Hydroxyrisperidone
456250010
ACRO456250010EA 429 EUR InStock
ACRO456250010
Paliperidone 98%
Paliperidone
Formule: C₂₃H₂₇FN₄O₃
MW: 426,49 g/mol
Point de fusion: 171 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00871802
Numéro CAS: 144598-75-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 168 to 175 °C
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité