Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Phenyl-2-propyn-1-one 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

456430010
ACRO456430010EA 297 EUR InStock
ACRO456430010
1-Phenyl-2-propyn-1-one 97%
1-Phenyl-2-propyn-1-one


Formule: C₉H₆O
MW: 130,15 g/mol
Point d'ébullition: 90 °C (.8 mmHg)
Point de fusion: 51…52 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06661646
Numéro CAS: 3623-15-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 53 °C
GC ≥96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité