Montelukast sodium 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: MK-476, Sodium (R,E)-2-(1-(((1-(3-(2-(7-chloroquinolin-2-yl)vinyl)phenyl)-3-(2-(2-hydroxypropan-2-yl)phenyl)propyl)thio)methyl)cyclopropyl)acetate
456440010
ACRO456440010EA 156 EUR InStock
ACRO456440010
Montelukast sodium 98%
Montelukast sodium
Formule: C₃₅H₃₆ClNO₃S
MW: 608,17 g/mol
Point de fusion: 115 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00931431
Numéro CAS: 151767-02-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité