Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Flucloxacillin sodium 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Flucloxacillin, sodium salt

456470010
ACRO456470010EA 129 EUR InStock
ACRO456470010
Flucloxacillin sodium 98%
Flucloxacillin sodium


Formule: C₁₉H₁₇ClFN₃NaO₅S
MW: 476,859 g/mol
Point d'ébullition: 677 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 176…178 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01682108
Numéro CAS: 1847-24-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤4.5 %
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +158° to +168° (20°C, 589 nm) (c=1, water) On dry substance

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité