Tetrahydropyran-4-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Tetrahydropyran-4-yl-carboxylic acid
456720050
ACRO456720050EA 37.5 EUR InStock
ACRO456720050
Tetrahydropyran-4-carboxylic acid 97%
Tetrahydropyran-4-carboxylic acid
Formule: C₆H₁₀O₃
MW: 130,14 g/mol
Point d'ébullition: 115 °C (20 mmHg)
Point de fusion: 87…89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00031016
Numéro CAS: 5337-03-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 87 to 91 °C
Water ≤1.5 %
Titration with NaOH 96.5 to 103.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité