Methyl-3-cyclopentenecarboxylate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Methyl 3-cyclopentenecarboxylate
457400050
ACRO457400050EA 118 EUR InStock
ACRO457400050
Methyl-3-cyclopentenecarboxylate 97%
Methyl-3-cyclopentenecarboxylate
Formule: C₇H₁₀O₂
MW: 126,15 g/mol
Point d'ébullition: 149 °C
Point d'éclair: 49 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038661
Numéro CAS: 58101-60-3
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité