2-(3-Bromophenyl)pyridine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
457560050
ACRO457560050EA 310 EUR InStock
ACRO457560050
2-(3-Bromophenyl)pyridine 97%
2-(3-Bromophenyl)pyridine
Formule: C₁₁H₈BrN
MW: 234,0900 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09749846
Numéro CAS: 4373-60-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité