1,6-Naphthyridine 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Pyrido[4,3-b]pyridine, 1,6-Diazanaphthalene
457670010
ACRO457670010EA 310 EUR InStock
ACRO457670010
1,6-Naphthyridine 96%
1,6-Naphthyridine
Formule: C₈H₆N₂
MW: 130,15 g/mol
Point de fusion: 36…38 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059750
Numéro CAS: 253-72-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité