Florisil® 60-100 mesh pour analyse des résidus de pesticides
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Talc, Magnesium silicate, activated, Silicic acid magnesium salt, Florisil
457725000
ACRO457725000EA 224 EUR InStock
ACRO457725000
Florisil® 60-100 mesh pour analyse des résidus de pesticides
Magnésium silicate
Formule: MgO₃Si
MW: 100,38 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078249
Numéro CAS: 1343-88-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder (May contain black particles)
Silicate (as SiO2) 83.5 to 84.5 %
Sodium sulfate (Na2SO4) ≤1.0 %
Magnesium oxide (MgO) 15 to 16 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité