Moxifloxacin hydrochloride
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Cyclopropyl-6-fluoro-7-((4aS,7aS)-hexahydro-1H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6(2H)-yl)-8-methoxy-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride, Moxifloxacin HCl
457960010
ACRO457960010EA 227 EUR InStock
ACRO457960010
Moxifloxacin hydrochloride
Moxifloxacin hydrochloride
Formule: C₂₁H₂₅ClFN₃O₄
MW: 437,896 g/mol
Point de fusion: 324…325 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00949117
Numéro CAS: 186826-86-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité