Theophylline-7-acetic acid 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
459251000
ACRO459251000EA 61.8 EUR InStock
ACRO459251000
Theophylline-7-acetic acid 98%
Theophylline-7-acetic acid
Formule: C₉H₁₀N₄O₄
Point de fusion: 270 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00022832
Numéro CAS: 652-37-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 268 to 272 °C
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité