Robenidine hydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1,3-Bis[(4-chlorobenzylidene)amino]guanidine hydrochloride
459400250
ACRO459400250EA 196 EUR InStock
ACRO459400250
Robenidine hydrochloride 98%
Robenidine hydrochloride
Formule: C₁₅H₁₃Cl₂N₅·ClH
MW: 370,67 g/mol
Point de fusion: 252…254 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01724404
Numéro CAS: 25875-50-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité