Roxithromycin 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
459570050
ACRO459570050EA 88.9 EUR InStock
ACRO459570050
Roxithromycin 96%
Roxithromycin
White to off-white Powder
Formule: C₄₁H₇₆N₂O₁₅
Point de fusion: 111…118 °C
Point d'éclair: >110 °C
Numéro MDL: MFCD00214389
Numéro CAS: 80214-83-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤3 %
HPLC ≥95.0 %
Residue after ignition ≤0.1 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité