Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ticaracillin disodium salt 80%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Ticarcillin disodium salt

459580010
ACRO459580010EA 0 EUR InStock
ACRO459580010
Ticaracillin disodium salt 80%
Ticaracillin disodium salt


Formule: C₁₅H₁₄N₂Na₂O₆S₂
MW: 428,385 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07787410
Numéro CAS: 4697-14-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤6 %
pH 6 to 8 (1 % in water)
Titration with HClO4 ≥75 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité