4-Chloro-1H-imidazole 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Chloro-1H-imidazole
460030010
ACRO460030010EA 181 EUR InStock
ACRO460030010
4-Chloro-1H-imidazole 98%
4-Chloro-1H-imidazole
Formule: C₃H₃ClN₂
MW: 102,52 g/mol
Point de fusion: 118…120 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD09033087
Numéro CAS: 15965-31-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 121 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité