7-Aminoquinoline 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Quinolin-7-amine
460050010
ACRO460050010EA 141 EUR InStock
ACRO460050010
7-Aminoquinoline 97%
7-Aminoquinoline
Formule: C₉H₈N₂
MW: 144,18 g/mol
Point de fusion: 80…86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01646243
Numéro CAS: 580-19-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 85 to 90 °C
Water ≤1 %
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité