Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Benzo[g]chrysene 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1,2,3,4-Dibenzophenanthrene, Benzo[a]triphenylene

460270010
ACRO460270010EA 170 EUR InStock
ACRO460270010
Benzo[g]chrysene 98%
Benzo[g]chrysene


Formule: C₂₂H₁₄
MW: 278,35 g/mol
Point d'ébullition: 525 °C
Point de fusion: 126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00215865
Numéro CAS: 196-78-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité