Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

cis-Hexadec-9-enoate de méthyle 99% étalon analytique pour CPG

Fournisseur: Thermo Scientific

460400010
ACRO460400010EA 283 EUR InStock
ACRO460400010
cis-Hexadec-9-enoate de méthyle 99% étalon analytique pour CPG
cis-Hexadec-9-enoate de méthyle


Formule: C₁₇H₃₂O₂
Point de fusion: .5 °C
Densité: 0.88 g/cm³
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00042911
Numéro CAS: 1120-25-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4500 to 1.4520 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité