Moxalactam sodium salt
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
460410010
ACRO460410010EA 222 EUR InStock
ACRO460410010
Moxalactam sodium salt
Moxalactam sodium salt
Formule: C₂₀H₁₈N₆Na₂O₉S
MW: 564,437 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03427565
Numéro CAS: 64953-12-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥88 (mixture of isomers)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité