Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ammoniaque 35% dans l'eau pour HPLC

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Ammonia aqueous, Ammonium hydroxide solution, Ammonium hydroxide, Ammonia water

460801000
ACRO460801000EA 42.6 EUR InStock
ACRO460801000
Ammoniaque 35% dans l'eau pour HPLC
Ammoniaque


Formule: NH₃
MW: 35,05 g/mol
Densité: 0.88 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066650
Numéro CAS: 1336-21-6
ONU: 2672
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Solution
UV at 254 nm A: ≤0.01
Titration with HCl 32 to 36 %
Iron (Fe) ≤0.2 ppm
Lead (Pb) ≤0.05 ppm

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité