Oxyclozanide 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2,3,5-Trichloro-N-(3,5-dichloro-2-hydroxyphenyl)-6-hydroxybenzamide
460881000
ACRO460881000EA 83.9 EUR InStock
ACRO460881000
Oxyclozanide 98%
Oxyclozanide
Formule: C₁₃H₆Cl₅NO₃
MW: 401,46 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00864507
Numéro CAS: 2277-92-1
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité